4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC302745-5GEA 1200 DKK
APOSPC302745-5G APOSPC302745-10G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Molekylvægt: 188,17 g/mol
Smeltepunkt: 52…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258704
CAS-nummer: 293299-94-2