3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC302716-1GEA 808 DKK
APOSPC302716-1G APOSPC302716-5G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224,57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660305
CAS-nummer: 433926-48-8