2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302682-10GEA 1880 DKK
APOSPC302682-10G APOSPC302682-25G APOSPC302682-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃F₇O₂
Molekylvægt: 276,11 g/mol
Smeltepunkt: 111…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258669
CAS-nummer: 1017777-41-1