(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302680-5GEA
4750
DKK
APOSPC302680-5G
APOSPC302680-1G
APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Molekylvægt: 216,18 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258720 CAS-nummer: 1017779-85-9 |