2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302655-5GEA 950 DKK
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G APOSPC302655-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Molekylvægt: 259,01 g/mol
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660270
CAS-nummer: 25922-43-4