6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302635-1GEA 383 DKK
APOSPC302635-1G APOSPC302635-10G APOSPC302635-5G APOSPC302635-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Molekylvægt: 169,59 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660186
CAS-nummer: 886502-19-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III