5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302619-5GEA
3380
DKK
APOSPC302619-5G
APOSPC302619-1G
APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molekylvægt: 273,02 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11519337 CAS-nummer: 1092460-88-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |