(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC302547-5GEA
3380
DKK
APOSPC302547-5G
APOSPC302547-1G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Molekylvægt: 216,18 g/mol Smeltepunkt: 101…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11519374 CAS-nummer: 1092461-32-9 |