3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302528-5GEA 4750 DKK
APOSPC302528-5G APOSPC302528-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁ClFNO
Molekylvægt: 203,64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832346
CAS-nummer: 1017779-02-0