3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302515-1GEA 819 DKK
APOSPC302515-1G
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Molekylvægt: 252,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999449
CAS-nummer: 1240256-80-7