3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302506-1GEA 1290 DKK
APOSPC302506-1G
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₃
Molekylvægt: 268,62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025398
CAS-nummer: 916420-74-1