3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzenepropanoic acid, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-3-[2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
APOSPC302499-5GEA 3680 DKK
APOSPC302499-5G APOSPC302499-1G APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Molekylvægt: 252,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652497
CAS-nummer: 1240257-16-2