2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC302472-5GEA
2180
DKK
APOSPC302472-5G
APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekylvægt: 204,15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18399706 CAS-nummer: 195622-40-3 |