2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302471-5GEA 4750 DKK
APOSPC302471-5G APOSPC302471-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₉H₉F₃O₂
Molekylvægt: 206,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399698
CAS-nummer: 1261444-86-3