2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC302421-5GEA
2410
DKK
APOSPC302421-5G
APOSPC302421-1G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NO Molekylvægt: 187,12 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832329 CAS-nummer: 1017778-48-1 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |