4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302413-1GEA 841 DKK
APOSPC302413-1G APOSPC302413-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₉F₄N
Molekylvægt: 207,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201070
CAS-nummer: 1373921-00-6