4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302344-1GEA 985 DKK
APOSPC302344-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398458
CAS-nummer: 1261653-03-5