4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302340-5GEA
3930
DKK
APOSPC302340-5G
APOSPC302340-1G
APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇F₄NO Molekylvægt: 209,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687190 CAS-nummer: 1241828-99-8 UN nummer: 3267 ADR: 8,III |