4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302319-5GEA
2710
DKK
APOSPC302319-5G
APOSPC302319-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Molekylvægt: 224,56 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18393772 CAS-nummer: 1261442-48-1 |