4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302316-5GEA 2710 DKK
APOSPC302316-5G APOSPC302316-1G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Molekylvægt: 214,17 g/mol
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01222822
CAS-nummer: 103962-07-8