3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302306-5GEA 4750 DKK
APOSPC302306-5G APOSPC302306-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185679
CAS-nummer: 1214328-36-5