2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302261-5GEA 3540 DKK
APOSPC302261-5G APOSPC302261-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekylvægt: 189,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213551
CAS-nummer: 771572-43-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III