2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302251-5GEA 4750 DKK
APOSPC302251-5G APOSPC302251-1G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 205,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213016
CAS-nummer: 771581-99-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III