3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302084-1GEA 1170 DKK
APOSPC302084-1G APOSPC302084-5G APOSPC302084-10G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660178
CAS-nummer: 886502-00-7