2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302076-10GEA 6080 DKK
APOSPC302076-10G APOSPC302076-5G APOSPC302076-1G
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Molekylvægt: 139,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213371
CAS-nummer: 93071-82-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III