2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC302075-1GEA
1970
DKK
APOSPC302075-1G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formel:
C₈H₁₀FN Molekylvægt: 139,17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06213635 CAS-nummer: 771573-01-4 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |