4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302063-5GEA 3230 DKK
APOSPC302063-5G APOSPC302063-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇F₄NO
Molekylvægt: 209,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660254
CAS-nummer: 886501-20-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III