2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302032-5GEA 3050 DKK
APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G APOSPC302032-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molekylvægt: 246,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06205858
CAS-nummer: 773133-16-7