5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3019-500MGEA 121 DKK
APOSPC3019-500MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,9180 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656275
CAS-nummer: 928053-97-8