4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3009M-1GEA 110 DKK
APOSPC3009M-1G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236670
CAS-nummer: 40700-38-7