2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC300555-5GEA 1080 DKK
APOSPC300555-5G
2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
2'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033912
CAS-nummer: 348-19-6