4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2993-500MGEA 241 DKK
APOSPC2993-500MG APOSPC2993-1G
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₃
Molekylvægt: 181,9600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06796422
CAS-nummer: 481725-35-3