2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC2874I-1GEA 601 DKK
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061303
CAS-nummer: 32133-38-3