2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2837-5GEA 656 DKK
APOSPC2837-5G APOSPC2837-1G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₈ClF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783701
CAS-nummer: 786719-60-6