3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2667-25GEA 2710 DKK
APOSPC2667-25G APOSPC2667-1G APOSPC2667-5G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115665
CAS-nummer: 505083-04-5