4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2628-1GEA 601 DKK
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Smeltepunkt: 215…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458082
CAS-nummer: 158608-00-5