Trifluorothymidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2508-1GEA 2460 DKK
APOSPC2508-1G APOSPC2508-250MG
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Molekylvægt: 296,2 g/mol
Smeltepunkt: 190…193 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006534
CAS-nummer: 70-00-8
EINECS: 200-722-8