5-Fluoronicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2505-25GEA 546 DKK
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekylvægt: 141,10 g/mol
Smeltepunkt: 193…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318537
CAS-nummer: 402-66-4