4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC2501-1GEA
524
DKK
APOSPC2501-1G
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₁₂H₁₃F₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01319979 CAS-nummer: 73471-97-3 |