2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC2223-25GEA
1720
DKK
APOSPC2223-25G
APOSPC2223-1G
APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molekylvægt: 225,56 g/mol Smeltepunkt: 120…122 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01862658 CAS-nummer: 280566-45-2 |