1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC2151-5GEA 746 DKK
APOSPC2151-10G APOSPC2151-5G APOSPC2151-1G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formel: C₇H₂F₁₀O₂
Molekylvægt: 308,08
Kogepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040961
CAS-nummer: 20583-66-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III