Isoflurane 99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC2045-25GEA 481 DKK
APOSPC2045 APOSPC2045-25G APOSPC2045-100G
Isoflurane 99%
Isoflurane
Useful solvent for dispersing fluorinated materials.Pharmacology, Byles et al., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 35, 8-53. *Not anaesthetic grade*
Formel: C₃H₂ClF₅O
Molekylvægt: 184,49 g/mol
Kogepunkt: 48,5 °C
Massefylde: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >61,11 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066609
CAS-nummer: 26675-46-7
EINECS: 247-897-7