2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC201321-5GEA 328 DKK
APOSPC201321-5G APOSPC201321-1G APOSPC201321-25G
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molekylvægt: 215,0225 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657979
CAS-nummer: 845866-92-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III