2-Fluoro-m-anisidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC201312-1GEA 710 DKK
APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G APOSPC201312-10G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141,1400 g/mol
Kogepunkt: 231 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11042216
CAS-nummer: 801282-00-8