5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC201142-10GEA 889 DKK
APOSPC201142-10G APOSPC201142-25G APOSPC201142-5G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Molekylvægt: 149,1219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974126
CAS-nummer: 146137-79-3