7-Fluorochroman-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200546-5GEA 1340 DKK
APOSPC200546-5G
7-Fluorochroman-4-one 97%
7-Fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₇FO₂
Molekylvægt: 166,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202344
CAS-nummer: 113209-68-0