2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200489-1GEA 372 DKK
APOSPC200489-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Molekylvægt: 178,1119 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265321
CAS-nummer: 2836-44-4