Potassium-3-hydroxyphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200425-1GEA 427 DKK
APOSPC200425-1G
Potassium-3-hydroxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-hydroxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₆H₅BF₃KO
Molekylvægt: 200,0100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784422
CAS-nummer: 871231-45-7