Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200386-5GEA 732 DKK
APOSPC200386-5G APOSPC200386-1G
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃KO
Molekylvægt: 226,05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784376
CAS-nummer: 252726-24-2