5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC200259-5GEA 968 DKK
APOSPC200259-5G APOSPC200259-10G APOSPC200259-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molekylvægt: 226,98 g/mol
Smeltepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09754046
CAS-nummer: 799557-86-1